Learn More
Fisherbrand™ Reagenzgläser ohne Rand, aus Kalknatronglas
Zur Aufbewahrung von Prüfreagenzien und Materialien. Fisherbrand™ Teströhrchen aus Kalknatronglas ohne Rand sind entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Größen lieferbar.
Marke: Fisherbrand™ FB63117
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalknatronglas
- Randlos
- Einwegartikel
Spezifikation
ISO 4142 | |
Kalknatronglas | |
Nein |
100 mm | |
100/Packung | |
12 mm |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reagenzgläser ohne Rand, aus Kalknatronglas > Dimensions: 12 dia. x 100mmH
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur