Learn More
Fisherbrand™ Durham-Reagenzgläser aus Kalknatronglas
Erkennung der Gasproduktion durch Mikroorganismen. Die Fisherbrand™ Durham-Reagenzgläser aus Kalknatronglas ermöglichen die Visualisierung von eingeschlossenen Luftblasen.
41.65 CHF - 168.00 CHF
Spezifikation
Material Kalknatronglas
Eingefasst Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15852275
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
90101196
35 mm 8 mm
101.00 CHF
300 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15832275
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
90101191
50 mm 7,5 mm
168.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15822275
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
90101190
30 mm 6,5 mm
41.65 CHF
300 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Einsatz in der Mikrobiologie
  • Füllen Sie das Durham-Röhrchen mit Lösung und setzen Sie es kopfüber in ein zweites Röhrchen ein.
  • Randloses Röhrchen zur einfacheren Verwendung
  • Wanddicke: 0.65 mm
Spezifikation
Spezifikation
Kalknatronglas
Nein
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Durham-Reagenzgläser aus Kalknatronglas