Learn More
Fisherbrand™ Durham-Reagenzgläser aus Kalknatronglas
Erkennung der Gasproduktion durch Mikroorganismen. Die Fisherbrand™ Durham-Reagenzgläser aus Kalknatronglas ermöglichen die Visualisierung von eingeschlossenen Luftblasen.
Marke: Fisherbrand™ 90101196
95.95 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für den Einsatz in der Mikrobiologie
- Füllen Sie das Durham-Röhrchen mit Lösung und setzen Sie es kopfüber in ein zweites Röhrchen ein.
- Randloses Röhrchen zur einfacheren Verwendung
- Wanddicke: 0.65 mm
Spezifikation
Teströhrchen | |
Kalknatronglas | |
Nein | |
Durham-Röhrchen |
35 mm | |
300/Packung | |
8 mm |