Learn More
Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte, Serie 200, Kalknatronglas
Vergleicht die relative Dichte einer bestimmten Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15.6 °C (60 °F). Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte der Serie 200 werden aus Natronglas mit Stahlkies als Ballast sowie aus synthetischem Wachsharz gefertigt.
14.45 CHF - 16.48 CHF
Spezifikation
Typ | Hydrometer der 200 Serie zur Messung der relativen Dichte |
---|---|
Schritten | 0,002 g/ml |
Länge (metrisch) | 250 mm |
Vorschaltgerätetyp | Stahlschrot |
Temperature of Standardization | 15,6 °C |
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12871428
|
Brannan™
10/501/0 |
0,800 bis 1,000 g/ml |
14.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12881428
|
Brannan™
10/502/0 |
1,00 bis 1,20 g/ml |
14.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12606255
|
Brannan™
10/503/0 |
1,200 bis 1.400 g/ml |
14.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12801438
|
Brannan™
10/504/0 |
1,400 bis 1,600 g/ml |
16.48 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12811438
|
Brannan™
10/505/0 |
1,600 bis 1,800 g/ml |
15.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12821438
|
Brannan™
10/506/0 |
1,800 bis 2,000 g/ml |
15.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Zum Vergleichen der relativen Dichte einer bestimmten Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15,6 °C (60 °F).Die Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte der Serie 200 bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
- 250 mm Länge
- Skalenunterteilung von 0.002
- Genauigkeit von ± 0.002 relative Dichte
- Einschließlich schützendem Kunststoffröhrchen
- Lieferbar für entweder geringe oder mittlere Oberflächenspannung
- Lieferbar für eine Vielzahl an relativen Dichtebereichen
Spezifikation
Hydrometer der 200 Serie zur Messung der relativen Dichte | |
250 mm | |
15,6 °C |
0,002 g/ml | |
Stahlschrot |