Learn More
Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte, Serie 200, Kalknatronglas
Vergleicht die relative Dichte einer bestimmten Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15.6 °C (60 °F). Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte der Serie 200 werden aus Natronglas mit Stahlkies als Ballast sowie aus synthetischem Wachsharz gefertigt.
Marke:  Brannan™ 10/506/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12821438
  • 15.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
Zum Vergleichen der relativen Dichte einer bestimmten Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15,6 °C (60 °F).Die Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte der Serie 200 bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
  • 250 mm Länge
  • Skalenunterteilung von 0.002
  • Genauigkeit von ± 0.002 relative Dichte
  • Einschließlich schützendem Kunststoffröhrchen
  • Lieferbar für entweder geringe oder mittlere Oberflächenspannung
  • Lieferbar für eine Vielzahl an relativen Dichtebereichen
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
0.004 g/ml
ISO 650/916
Glas
1,8 bis 2 g/ml
1,800 bis 2,000 g/ml
Hydrometer der 200 Serie zur Messung der relativen Dichte
0,002 g/ml
250 mm
Stahlschrot
Mittlere Oberflächenspannung
15,6 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte, Serie 200, Kalknatronglas > Bereich für relative Dichte:1,800 bis 2,000 g/ml