Learn More
Kolmi Hopen™ Snooded Polypropylene Caps, 40 g/m2 Weight
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Enthält:
Mützen und Polybeutel
Mützen und Spendebehälter
Beschreibung
- Schützt vollständig und hält langes Haar zurück
- Vermittelt professionelle Erscheinung
- Möglichkeit zur Verwendung eines Farbcodes für die Rückverfolgung
- 40 g/m2 Stoffgewicht
Spezifikation
Spezifikation
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Ausführungsart | Haarnetzmütze |
Sterilität | Unsteril |
Menge | 100/Packung |
Länge (metrisch) | 28 cm (Mütze), 23 cm (Fischnetz), 7 cm (Visier) |
Enthält | Mützen und Polybeutel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Industrie, Labor |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kolmi Hopen™ Snooded Polypropylene Caps, 40 g/m2 Weight >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur