Learn More
Brady™ Snap-On™ Rohrmarkierungen
Snap-On™ Markers is a fast and easy way to mark rusty, wet or oily pipes. The Snap-On™ Pipe Cover is a transparent PVC cover on which you can apply any of the markers in our ranges. The result is that your self-adhesive marker remains readable and well protected.
19.15 CHF - 75.45 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Erfüllt die ANSI A13.1-Anforderungen
Beschreibung Brady Snap-On Rohrmarkierungen
Farbe Durchsichtig
Ausführung Glanz
Material Polyester
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12779884
Unterlagen ansehen
Brady™
275240
26 mm 200 mm
19.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12789884
Unterlagen ansehen
Brady™
275241
284 mm 37 mm
23.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12799884
Unterlagen ansehen
Brady™
275242
52 mm 402 mm
75.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Keeps your self-adhesive markers readable and well protected.
Spezifikation
Spezifikation
Erfüllt die ANSI A13.1-Anforderungen
Durchsichtig
Polyester
Für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen
1 Ea.
-40°F to +170°F
0.030 in.
Brady Snap-On Rohrmarkierungen
Glanz
Rohrmarkierung
1
Je 1
-40°bis +77 °C
0,762 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Snap-On™ Rohrmarkierungen