Learn More
Brady™ Snap-On™ Rohrmarkierungen
Snap-On™ Markers is a fast and easy way to mark rusty, wet or oily pipes. The Snap-On™ Pipe Cover is a transparent PVC cover on which you can apply any of the markers in our ranges. The result is that your self-adhesive marker remains readable and well protected.
Marke:  Brady™ 275241
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12789884
  • 23.20 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
  • Keeps your self-adhesive markers readable and well protected.
Spezifikation
Spezifikation
Erfüllt die ANSI A13.1-Anforderungen
Durchsichtig
Polyester
Für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen
1 Ea.
-40°F to +170°F
0.030 in.
37 x 300 mm
11.81 in.
11.81 in.
1.46 in.
SNAP-ON-2-B817
Brady Snap-On Rohrmarkierungen
Glanz
Rohrmarkierung
1
Je 1
-40°bis +77 °C
0,762 mm
300 x 300 x 37 mm
284 mm
37 mm
37 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Snap-On™ Rohrmarkierungen > Größe (L x B):284mm x 37mm