Learn More
LevGo™ Sicherheitsrasierklingen
Schluss mit gefährlichen scharfen Kanten! Die LevGo™ Sicherheitsrasierklingen hinterlassen beim Schneiden von Agarose-Gels keine Kratzer auf der Oberfläche.
Marke: LevGo™ HS120260
Beschreibung
- Sauberes Schneiden von Agarosegelen* direkt auf dem Lichtkasten, ohne die Oberfläche zu zerkratzen Ideal geeignet für das Schneiden von Weichgewebe und Pflanzenmaterial
- Anpassen der erforderlichen Größe durch einfaches Zuschneiden mit einer Schere!
- Lieferbar in zwei Größen, in den USA aus PET mit Lebensmittel-Gütegrad hergestellt
- Lieferung in Packungen von 100 Stück
Spezifikation
PET in Lebensmittelqualität | |
Schneiden von Agarose-Gelen, Schneiden von Weichgewebe und pflanzlicher Materie | |
Ja | |
0,22 mm | |
Not Autoclavable | |
No |
Blade | |
L | |
Unsteril | |
Food Grade | |
10/Packung |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
LevGo™ Sicherheitsrasierklingen > SmartSlicer™ Safety Razor Blades; Size: Large
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur