Learn More
LevGo™ Sicherheitsrasierklingen
Schluss mit gefährlichen scharfen Kanten! Die LevGo™ Sicherheitsrasierklingen hinterlassen beim Schneiden von Agarose-Gels keine Kratzer auf der Oberfläche.
Marke:  LevGo™ HS120259
29.73 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15316558
  • 35.45 CHF / 100 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sauberes Schneiden von Agarosegelen* direkt auf dem Lichtkasten, ohne die Oberfläche zu zerkratzen Ideal geeignet für das Schneiden von Weichgewebe und Pflanzenmaterial
  • Anpassen der erforderlichen Größe durch einfaches Zuschneiden mit einer Schere!
  • Lieferbar in zwei Größen, in den USA aus PET mit Lebensmittel-Gütegrad hergestellt
  • Lieferung in Packungen von 100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
PET in Lebensmittelqualität
Schneiden von Agarose-Gelen, Schneiden von Weichgewebe und pflanzlicher Materie
Ja
0,22 mm
10/Packung
Blade
Small
Unsteril
Food Grade
No
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
LevGo™ Sicherheitsrasierklingen > SmartSlicer™ Safety Razor Blades; Size: Small