Learn More
Thermo Scientific™ Smart SPME-Fasern für TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Verfolgen Sie mit dem TriPlus™ RSH SMART Autosampler Teile- und Chargennummern, Verwendungsbereich, Verlauf und mehr für SMART SPME-Fasern.
311.23 CHF - 1464.63 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) Phasenlänge: 10 mm
Typ Faser
Außendurchmesser (metrisch) 23 Gauge
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Beschreibung Farbe Phase Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Farbe Phase Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17797454
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SP01P1-SM
SMART SPME-Faser: PDMS (Polydimethylsiloxan), 7 μm, Grün, 1/Packung Grün PDMS (Polydimethylsiloxan), 7 μm 7 μm
311.23 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17707464
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SP01P3-SM
SMART SPME-Faser: PDMS (Polydimethylsiloxan), 7 μm, Grün, 3/Packung Grün PDMS (Polydimethylsiloxan), 7 μm 7 μm
771.56 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17717464
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SP03P1-SM
SMART SPME-Faser: PDMS (Polydimethylsiloxan), 30 μm, Goldfarben, 1/Packung Goldfarben PDMS (Polydimethylsiloxan), 30 μm 30 μm
311.23 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17727464
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SP03P3-SM
SMART SPME-Faser: PDMS (Polydimethylsiloxan), 30 μm, Goldfarben, 3/Packung Goldfarben PDMS (Polydimethylsiloxan), 30 μm 30 μm
771.56 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17737464
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SP05T1-SM
SMART SPME-Faser: DVB/Carbon WR/PDMS SMART SPME-Faser, 50/30 μm, Dunkelgrau, 1/Packung Dunkelgrau DVB/Carbon WR/PDMS (Divinylbenzol/Carbon Wide Range/Polydimethylsiloxan), 50/30 μm 50/30 μm
311.23 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17747464
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SP05T3-SM
SMART SPME-Faser: DVB/Carbon WR/PDMS SMART SPME-Faser, 50/30 μm, Dunkelgrau, 3/Packung Dunkelgrau DVB/Carbon WR/PDMS (Divinylbenzol/Carbon Wide Range/Polydimethylsiloxan), 50/30 μm 50/30 μm
771.56 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17757464
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SP06E1-SM
SMART SPME-Faser: DVB/PDMS (Divinylbenzol/Polydimethylsiloxan), 65 μm, Violett, 1/Packung Violett DVB/PDMS (Divinylbenzol/Polydimethylsiloxan), 65 μm 65 μm
311.23 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17767464
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SP06E3-SM
SMART SPME-Faser: DVB/PDMS (Divinylbenzol/Polydimethylsiloxan), 65 μm, Violett, 3/Packung Violett DVB/PDMS (Divinylbenzol/Polydimethylsiloxan), 65 μm 65 μm
771.56 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17777464
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SP08A1-SM
SMART SPME-Faser: Acrylat (Polyacrylat), 85 μm, Grau, 1/Packung Grau Acrylat (Polyacrylat), 85 μm 85 μm
311.23 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17787464
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SP08A3-SM
SMART SPME-Faser: Acrylat (Polyacrylat), 85 μm, Grau, 3/Packung Grau Acrylat (Polyacrylat), 85 μm 85 μm
771.56 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17797464
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SP08M5-SM
SMART SPME-Fasern: Satz von fünf verschiedenen SMART SPME-Fasern Rot/Violett/Dunkelblau/Grau/Dunkelgrau PDMS-Dicke: 100 μm DVB/PDMS-Dicke: 65 μm Carbon WR/PDMS-Dicke: 95 μm Acrylatdicke: 85 μm DVB/Carbon WR/PDMS-Dicke: 50/30 μm Verschiedene
1464.63 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17707474
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SP09C1-SM
SMART SPME-Faser: Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range), 95 μm, Dunkelblau, 1/Packung Dunkelblau Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/Polydimethylsiloxan), 95 μm 95 μm
311.23 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17717474
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SP09C3-SM
SMART SPME-Faser: Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range), 95 μm, Dunkelblau, 3/Packung Dunkelblau Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/Polydimethylsiloxan), 95 μm 95 μm
771.56 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17727474
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SP10P1-SM
SMART SPME-Faser: PDMS (Polydimethylsiloxan), 100 μm, rot, 1/Pk. Rot PDMS (Polydimethylsiloxan), 100 μm 100 μm
311.23 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17737474
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SP10P3-SM
SMART SPME-Faser: PDMS (Polydimethylsiloxan), 100 μm, rot, 3/Pk. Rot PDMS (Polydimethylsiloxan), 100 μm 100 μm
784.00 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verfolgen Sie Informationen wie Teilenummer, Chargennummer, Einsatzbereich und Verlauf für Thermo Scientific™ SMART SPME Fasern, die auf TriPlus™ RSH SMART Autosamplern installiert sind. Jede Faser ist mit einem ID-Chip ausgestattet, der diese nutzungsbasierten Informationen für eine schnelle, lösungsmittelfreie und automatisierte Probenvorbereitung speichert. Bei der Installation auf dem TriPlus RSH SMART Autosampler können die Daten für SPME-Fasern direkt über die Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS Software abgerufen und berichtet werden.
Automatisieren Sie die lösungsmittelfreie Festphasenmikroextraktion (SPME), indem Sie die Probenextraktion und -anreicherung in einem einzigen Schritt mit unseren SMART SPME Fasern durchführen.
Smart SPME-Fasern bieten außerdem den zusätzlichen Vorteil der Nachverfolgung von Nutzungsdaten. SMART SPME-Fasern sind mit allen TriPlus™ RSH-Geräten sowie PAL-Plattformen und Geräten der Serie AOC-6000 kompatibel.
Vorteile der intelligenten Technologie
  • Gewinnen Sie ein höheres Vertrauen in analytische Ergebnisse
  • Gewährleisten Sie die fehlerfreie Verwendung von SPME-Fasern durch automatische Identifizierung
  • Unterstützung der GLP-Akkreditierung mit Rückverfolgbarkeit der Nutzungshistorie
  • Optimieren Sie den Verbrauch durch Überwachung der Nutzungsbedingungen und der Lebensdauer
  • Vereinfachen Sie die Verwaltung von SPME-Fasern durch das in Chromeleon™ CDS integrierte Dashboard für farbcodierte Gesundheitsbenachrichtigungen
Spezifikation
Spezifikation
Phasenlänge: 10 mm
Faser
23 Gauge