Learn More
Thermo Scientific™ Smart SPME-Fasern für TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Verfolgen Sie mit dem TriPlus™ RSH SMART Autosampler Teile- und Chargennummern, Verwendungsbereich, Verlauf und mehr für SMART SPME-Fasern.
Marke:  Thermo Scientific™ 36SP10P1-SM
309.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17727474
  • 311.23 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verfolgen Sie Informationen wie Teilenummer, Chargennummer, Einsatzbereich und Verlauf für Thermo Scientific™ SMART SPME Fasern, die auf TriPlus™ RSH SMART Autosamplern installiert sind. Jede Faser ist mit einem ID-Chip ausgestattet, der diese nutzungsbasierten Informationen für eine schnelle, lösungsmittelfreie und automatisierte Probenvorbereitung speichert. Bei der Installation auf dem TriPlus RSH SMART Autosampler können die Daten für SPME-Fasern direkt über die Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS Software abgerufen und berichtet werden.
Automatisieren Sie die lösungsmittelfreie Festphasenmikroextraktion (SPME), indem Sie die Probenextraktion und -anreicherung in einem einzigen Schritt mit unseren SMART SPME-Fasern durchführen.
SMART SPME-Fasern bieten außerdem den zusätzlichen Vorteil der Nachverfolgung von Nutzungsdaten. SMART SPME-Fasern sind mit allen TriPlus™ RSH-Geräten sowie PAL-Plattformen und Geräten der Serie AOC-6000 kompatibel.
Vorteile der intelligenten Technologie
  • Gewinnen Sie ein höheres Vertrauen in analytische Ergebnisse
  • Gewährleisten Sie die fehlerfreie Verwendung von SPME-Fasern durch automatische Identifizierung
  • Unterstützung der GLP-Akkreditierung mit Rückverfolgbarkeit der Nutzungshistorie
  • Optimieren Sie den Verbrauch durch Überwachung der Nutzungsbedingungen und der Lebensdauer
  • Vereinfachen Sie die Verwaltung von SPME-Fasern durch das in Chromeleon™ CDS integrierte Dashboard für farbcodierte Gesundheitsbenachrichtigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 μm
SMART SPME-Faser: PDMS (Polydimethylsiloxan), 100 μm, rot, 1/Pk.
PDMS (Polydimethylsiloxan), 100 μm
23 Gauge
Phasenlänge: 10 mm
Faser
Rot