Learn More
Thermo Scientific™ Smart SPME-Fasern für TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Verfolgen Sie mit dem TriPlus™ RSH SMART Autosampler Teile- und Chargennummern, Verwendungsbereich, Verlauf und mehr für SMART SPME-Fasern.
Marke: Thermo Scientific™ 36SP05T1-SM
309.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verfolgen Sie Informationen wie Teilenummer, Chargennummer, Einsatzbereich und Verlauf für Thermo Scientific™ SMART SPME Fasern, die auf TriPlus™ RSH SMART Autosamplern installiert sind. Jede Faser ist mit einem ID-Chip ausgestattet, der diese nutzungsbasierten Informationen für eine schnelle, lösungsmittelfreie und automatisierte Probenvorbereitung speichert. Bei der Installation auf dem TriPlus RSH SMART Autosampler können die Daten für SPME-Fasern direkt über die Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS Software abgerufen und berichtet werden.
Automatisieren Sie die lösungsmittelfreie Festphasenmikroextraktion (SPME), indem Sie die Probenextraktion und -anreicherung in einem einzigen Schritt mit unseren SMART SPME-Fasern durchführen.
SMART SPME-Fasern bieten außerdem den zusätzlichen Vorteil der Nachverfolgung von Nutzungsdaten. SMART SPME-Fasern sind mit allen TriPlus™ RSH-Geräten sowie PAL-Plattformen und Geräten der Serie AOC-6000 kompatibel.
Vorteile der intelligenten Technologie
- Gewinnen Sie ein höheres Vertrauen in analytische Ergebnisse
- Gewährleisten Sie die fehlerfreie Verwendung von SPME-Fasern durch automatische Identifizierung
- Unterstützung der GLP-Akkreditierung mit Rückverfolgbarkeit der Nutzungshistorie
- Optimieren Sie den Verbrauch durch Überwachung der Nutzungsbedingungen und der Lebensdauer
- Vereinfachen Sie die Verwaltung von SPME-Fasern durch das in Chromeleon™ CDS integrierte Dashboard für farbcodierte Gesundheitsbenachrichtigungen
Spezifikation
50/30 μm | |
SMART SPME-Faser: DVB/Carbon WR/PDMS SMART SPME-Faser, 50/30 μm, Dunkelgrau, 1/Packung | |
DVB/Carbon WR/PDMS (Divinylbenzol/Carbon Wide Range/Polydimethylsiloxan), 50/30 μm | |
23 Gauge |
Phasenlänge: 10 mm | |
Faser | |
Dunkelgrau |