Learn More
Thermo Scientific™ SMART SPME-Pfeile für TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Verfolgen Sie mit dem TriPlus™ RSH SMART Autosampler Teile- und Chargennummern, Verwendungsbereich, Verlauf und mehr für Thermo Scientific™ SMART SPME-Pfeile.
522.42 CHF - 2536.17 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) Phasenlänge: 20 mm
Typ Arrow
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Beschreibung Farbe Außendurchmesser (metrisch) Phase Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Farbe Außendurchmesser (metrisch) Phase Preis Menge & Verfügbarkeit  
17767444
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SA10A1-SM
SMART SPME-Pfeil 1,1 mm: Acrylat (Polyacrylat), 100 μm, grau, 1/Packung Grau 1,1 mm Acrylat (Polyacrylat), 100 μm
522.42 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17777444
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SA10A3-SM
SMART SPME-Pfeil 1,1 mm: Acrylat (Polyacrylat), 100 μm, grau, 3/Packung Grau 1,1 mm Acrylat (Polyacrylat), 100 μm
1456.02 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17787444
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SA10M5-SM
SMART SPME-Pfeile 1,1 mm: Sammlung von fünf verschiedenen SMART SPME-Pfeilen Grau/Hellblau/Violett/Rot/Dunkelgrau 1,1 mm Acrylatdicke 100 μm; Carbon WR/PDMS-Dicke 120 μm; DVB/PDMS-Dicke 120 μm; PDMS-Dicke 100 μm; DVB/Carbon WR/PDMS-Dicke 120 μm
2536.17 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17797444
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SA10P1-SM
SMART SPME-Pfeil 1,1 mm: PDMS (Polydimethylsiloxan), 100 μm, rot, 1/Pk. Rot 1,1 mm PDMS (Polydimethylsiloxan), 100 μm
522.42 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17707454
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SA10P3-SM
SMART SPME-Pfeil 1,1 mm: PDMS (Polydimethylsiloxan), 100 μm, rot, 3/Pk. Rot 1,1 mm PDMS (Polydimethylsiloxan), 100 μm
1456.02 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17717454
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SA11T1-SM
SMART SPME-Pfeil 1,1 mm: DVB/C-WR/PDMS (Divinylbenzol/Carbon WR/Polydimethylsiloxan), 120 μm, Dunkelgrau, 1/Packung Dunkelgrau 1,1 mm DVB/C-WR/PDMS (Divinylbenzol/Carbon WR/Polydimethylsiloxan), 120 μm
522.42 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17727454
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SA11T3-SM
SMART SPME-Pfeil 1,1 mm: DVB/C-WR/PDMS (Divinylbenzol/Carbon WR/Polydimethylsiloxan), 120 μm, Dunkelgrau, 3/Packung Dunkelgrau 1,1 mm DVB/C-WR/PDMS (Divinylbenzol/Carbon WR/Polydimethylsiloxan), 120 μm
1456.02 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17737454
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SA12B1-SM
SMART SPME-Pfeil 1,1 mm: Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range), 120 μm, hellblau, 1/Packung Hellblau 1,1 mm Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/Polydimethylsiloxan), 120 μm
522.42 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17747454
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SA12B3-SM
SMART SPME-Pfeil 1,1 mm: Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range), 120 μm, hellblau, 3/Packung Hellblau 1,1 mm Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/Polydimethylsiloxan), 120 μm
1456.02 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17757454
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SA12E1-SM
SMART SPME-Pfeil 1,1 mm: DVB/PDMS (Divinylbenzol), 120 μm, Violett, 1/Packung Violett 1,1 mm DVB/PDMS (Divinylbenzol), 120 μm
522.42 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17767454
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SA12E3-SM
SMART SPME-Pfeil 1,1 mm: DVB/PDMS (Divinylbenzol), 120 μm, Violett, 3/Packung Violett 1,1 mm DVB/PDMS (Divinylbenzol), 120 μm
1456.02 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17777454
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SA25P1-SM
SMART SPME-Pfeil 1,5 mm: PDMS (Polydimethylsiloxan), 250 μm, Schwarz, 1/Packung Schwarz 1,5 mm PDMS (Polydimethylsiloxan), 250 μm
626.92 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17787454
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36SA25P3-SM
SMART SPME-Pfeil 1,5 mm: PDMS (Polydimethylsiloxan), 250 μm, Schwarz, 3/Packung Schwarz 1,5 mm PDMS (Polydimethylsiloxan), 250 μm
1746.43 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verfolgen Sie Informationen wie Teilenummer, Chargennummer, Einsatzbereich und Verlauf für Thermo Scientific™ SMART SPME-Pfeile, die auf TriPlus™ RSH SMART Autosamplern installiert sind. Jeder Pfeil ist mit einem ID-Chip ausgestattet, der diese nutzungsbasierten Informationen für eine schnelle, lösungsmittelfreie und automatisierte Probenvorbereitung speichert. Bei der Installation auf dem TriPlus RSH SMART Autosampler können die Informationen für SMART SPME-Pfeile direkt über die Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS-Software abgerufen und gemeldet werden.
Automatisieren Sie die lösungsmittelfreie Festphasenmikroextraktion (SPME), indem Sie die Probenextraktion und -anreicherung in einem einzigen Schritt mit unseren SMART SPME-Pfeilen durchführen.
SMART SPME-Pfeile bieten außerdem den zusätzlichen Vorteil der Nachverfolgung von Nutzungsinformationen. SMART SPME-Pfeile sind mit allen TriPlus™ RSH-Geräten sowie PAL-Plattformen und Geräten der Serie AOC-6000 kompatibel.
Vorteile der intelligenten Technologie
  • Gewinnen Sie ein höheres Vertrauen in analytische Ergebnisse
  • Stellen Sie sicher, dass SPME-Pfeile fehlerfrei durch automatische Identifizierung verwendet werden
  • Unterstützung der GLP-Akkreditierung mit Rückverfolgbarkeit der Nutzungshistorie
  • Optimieren Sie den Verbrauch durch Überwachung der Nutzungsbedingungen und der Lebensdauer
  • Vereinfachen Sie das SPME Pfeil-Management durch das in Chromeleon™ CDS integrierte Dashboard mit farbcodierten Gesundheitsbenachrichtigungen
Spezifikation
Spezifikation
Phasenlänge: 20 mm
Arrow
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SMART SPME-Pfeile für TriPlus™ RSH SMART Autosampler