Learn More
Thermo Scientific™ SMART SPME-Pfeile für TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Verfolgen Sie mit dem TriPlus™ RSH SMART Autosampler Teile- und Chargennummern, Verwendungsbereich, Verlauf und mehr für Thermo Scientific™ SMART SPME-Pfeile.
Marke: Thermo Scientific™ 36SA12B3-SM
1448.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verfolgen Sie Informationen wie Teilenummer, Chargennummer, Einsatzbereich und Verlauf für Thermo Scientific™ SMART SPME-Pfeile, die auf TriPlus™ RSH SMART Autosamplern installiert sind. Jeder Pfeil ist mit einem ID-Chip ausgestattet, der diese nutzungsbasierten Informationen für eine schnelle, lösungsmittelfreie und automatisierte Probenvorbereitung speichert. Bei der Installation auf dem TriPlus RSH SMART Autosampler können die Informationen für SMART SPME-Pfeile direkt über die Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS-Software abgerufen und gemeldet werden.
Automatisieren Sie die lösungsmittelfreie Festphasenmikroextraktion (SPME), indem Sie die Probenextraktion und -anreicherung in einem einzigen Schritt mit unseren SMART SPME-Pfeilen durchführen.
SMART SPME-Pfeile bieten außerdem den zusätzlichen Vorteil der Nachverfolgung von Nutzungsinformationen. SMART SPME-Pfeile sind mit allen TriPlus™ RSH-Geräten sowie PAL-Plattformen und Geräten der Serie AOC-6000 kompatibel.
Vorteile der intelligenten Technologie
- Gewinnen Sie ein höheres Vertrauen in analytische Ergebnisse
- Stellen Sie sicher, dass SPME-Pfeile fehlerfrei durch automatische Identifizierung verwendet werden
- Unterstützung der GLP-Akkreditierung mit Rückverfolgbarkeit der Nutzungshistorie
- Optimieren Sie den Verbrauch durch Überwachung der Nutzungsbedingungen und der Lebensdauer
- Vereinfachen Sie das SPME Pfeil-Management durch das in Chromeleon™ CDS integrierte Dashboard mit farbcodierten Gesundheitsbenachrichtigungen
Spezifikation
Phasenlänge: 20 mm | |
SMART SPME-Pfeil 1,1 mm: Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range), 120 μm, hellblau, 3/Packung | |
Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/Polydimethylsiloxan), 120 μm | |
1,1 mm |
3/Packung | |
Arrow | |
Hellblau |