Learn More
Thermo Scientific™ Smart Digest™ Pepsin-Kits
Verwenden Sie diese Pepsin-Proteinverdauungskits in Ihren Workflows für Peptidkartierung und Peptidquantifizierung, um qualitativ hochwertige Analyseergebnisse zu erzielen.
797.13 CHF - 1260.00 CHF
Spezifikation
Capture Keine
Cleavage Hydrophobe Rückstände an den Positionen P1 und P1' an der Carboxylseite von Phenylalanin und Leucin und an der Carboxylseite von Glutaminsäure
Enzym Pepsin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Peptidquantifizierung, Peptid-Mapping
Produktlinie SMART Digest
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
16885951
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-110
SMART Digest Pepsin-Kit mit Sammelplatte
965.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16815961
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-111
SMART Digest Pepsin-Kit mit Filter und Sammelplatte
839.74 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16825961
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-112
SMART Digest Pepsin-Kit mit SOLAµ Sammelplatte
1260.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16895951
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-110-B
SMART Digest Pepsin-Kit, Harzmasse (ohne Sammelplatte) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16805961
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-110-MB
SMART Digest Pepsin-Kit mit Magnet-Beads, optionale Masse (ohne Sammelplatte)
797.13 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SMART Digest™ Pepsin-Kits in Ihren Workflows für Peptidkartierung und Peptidquantifizierung, um qualitativ hochwertige Analyseergebnisse zu erzielen. Als signifikanten Vorteil bei der Probenvorbereitung für die biopharmazeutische Proteinforschung bieten diese Kits schnelle und einfache Proteinverdauung mit hoher Reproduzierbarkeit, hoher Empfindlichkeit und hoher Datenqualität in einem automatisierungskompatiblen Format. Das SMART Digest Pepsin-Kit stellt eine wesentliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen In-Lösung-Proteinverdau-Technologien dar. Diese sind nicht reproduzierbar, weisen eine geringe Empfindlichkeit auf und beruhen auf langwierigen Methoden, die nicht automatisierbar sind.
Wie SMART Digest Pepsin-Kits funktionieren
Pepsin spaltet Proteine bevorzugt an carbonsäurigen Gruppen aromatischer Aminosäuren wie Phenylalanin, Tryptophan und Tyrosin. Es wird nicht an Bindungen gespalten, die Valin, Alanin oder Glycin enthalten. Pepsin wird häufig zur Erzeugung von Antikörperfragmenten verwendet. Pepsin wird verwendet, um F(ab')2-Fragmente zu erzeugen, indem nur dieser Teil der Fc-Domäne außerhalb des Scharnierbereichs entfernt wird. Die entstehenden F(ab')2-Fragmente bestehen aus zwei antikörperbindenden Fab'-Fragmenten, die durch Disulfide im Scharnierbereich verbunden sind.
Spezifikation
Spezifikation
Keine
Pepsin
SMART Digest
Hydrophobe Rückstände an den Positionen P1 und P1' an der Carboxylseite von Phenylalanin und Leucin und an der Carboxylseite von Glutaminsäure
Peptidquantifizierung, Peptid-Mapping
Proteinverdau
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Smart Digest™ Pepsin-Kits