Learn More
Thermo Scientific™ Smart Digest™ Pepsin-Kits
Verwenden Sie diese Pepsin-Proteinverdauungskits in Ihren Workflows für Peptidkartierung und Peptidquantifizierung, um qualitativ hochwertige Analyseergebnisse zu erzielen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60109-110-MB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16805961
  • 836.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SMART Digest™ Pepsin-Kits in Ihren Workflows für Peptidkartierung und Peptidquantifizierung, um qualitativ hochwertige Analyseergebnisse zu erzielen. Als signifikanten Vorteil bei der Probenvorbereitung für die biopharmazeutische Proteinforschung bieten diese Kits schnelle und einfache Proteinverdauung mit hoher Reproduzierbarkeit, hoher Empfindlichkeit und hoher Datenqualität in einem automatisierungskompatiblen Format. Das SMART Digest Pepsin-Kit stellt eine wesentliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen In-Lösung-Proteinverdau-Technologien dar. Diese sind nicht reproduzierbar, weisen eine geringe Empfindlichkeit auf und beruhen auf langwierigen Methoden, die nicht automatisierbar sind.
Wie SMART Digest Pepsin-Kits funktionieren
Pepsin spaltet Proteine bevorzugt an carbonsäurigen Gruppen aromatischer Aminosäuren wie Phenylalanin, Tryptophan und Tyrosin. Es wird nicht an Bindungen gespalten, die Valin, Alanin oder Glycin enthalten. Pepsin wird häufig zur Erzeugung von Antikörperfragmenten verwendet. Pepsin wird verwendet, um F(ab')2-Fragmente zu erzeugen, indem nur dieser Teil der Fc-Domäne außerhalb des Scharnierbereichs entfernt wird. Die entstehenden F(ab')2-Fragmente bestehen aus zwei antikörperbindenden Fab'-Fragmenten, die durch Disulfide im Scharnierbereich verbunden sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SMART Digest Pepsin-Kit mit Magnet-Beads, optionale Masse (ohne Sammelplatte)
Hydrophobe Rückstände an den Positionen P1 und P1' an der Carboxylseite von Phenylalanin und Leucin und an der Carboxylseite von Glutaminsäure
SMART Digest Harz, magnetische Masse
SMART Digest
SMART Digest Harz mit magnetischer Masse, SMART Digest Puffer
Keine
Pepsin
Peptidquantifizierung, Peptid-Mapping
Proteinverdau
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Smart Digest™ Pepsin-Kits >