Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Protein A-Kits
Schnelle, einfache, hochgradig reproduzierbare und empfindliche Immunabscheidungen und Proteinverdau für Ihre Biomarker-Untersuchungen in einem einzigen Well.
1118.93 CHF - 2065.00 CHF
Spezifikation
Capture | Protein A |
---|---|
Cleavage | C-terminale Seite der Lysin- und Arginin-Aminosäuren |
Enzym | Trypsin |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Peptidquantifizierung |
Produktlinie | SMART Digest |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15688683
|
Thermo Scientific™
60111-101 |
SMART Digest IA-Kit, Protein A-nichtmagnetisch |
1118.93 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15698683
|
Thermo Scientific™
60111-102 |
SMART Digest IA-Kit, Protein A-nichtmagnetisch mit SOLAµ SPE- und Sammelplatte |
1825.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15608693
|
Thermo Scientific™
60111-103 |
SMART Digest IA-Kit, Protein A-magnetisch mit SOLAµ SPE- und Sammelplatte |
2065.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15618693
|
Thermo Scientific™
60111-104 |
SMART Digest IA-Kit, Protein A-magnetisch |
1240.46 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ SMART Digest™ Immunaffinity (IA) Protein A-Kits erhalten Sie eine schnelle, einfache, hochgradig reproduzierbare und empfindliche Immunocapture- und Proteinverdauung in einem einzigen Well. Diese Kits wurden entwickelt, um die Herausforderungen zu beseitigen, die häufig mit dem Prozess der Biomarker-Quantifizierung verbunden sind, indem sie einen einfachen und anwenderfreundlichen Capture/Verdauungs-Workflow bieten, der nur Stunden statt über Nacht dauert. Die SMART Digest IA Protein A-Kits zielen auf die Reinigung von Immunglobulinen aufgrund der starken Affinität zur Bindung an den Fc-Anteil des Moleküls ab.
Die Lösung für Herausforderungen bei der Low-Level-Quantifizierung in komplexen MatricesDer Bedarf zur Identifizierung von Low-Level-Biomarkern zwingt die Analysten dazu, sich mit extrem komplexen Analyten und Proben zu befassen, was die Quantifizierung erschwert.
Da diese Proteine in komplexen biologischen Matrices häufig in geringen Mengen vorkommen, wird in der Regel ein Schritt zur Erfassung der Immunoaffinität eingesetzt, um die Probe zu reinigen und die Empfindlichkeit zu erhöhen.. Diesem Schritt folgt oft eine Proteinverdauung. Die derzeit eingesetzten Verfahren sind oft zeitaufwändig, mehrstufig und nicht reproduzierbar.
Immunocapture und Proteinverdau in einem einzigen WellVerfahrensmerkmale dieses IA-Kits:
- Schnell
- Einfach
- Hohe Reproduzierbarkeit
- Empfindlich
Im SMART Digest IA-Kit werden die Immunocapture-Reagenzien und das temperaturaktivierte, thermisch stabile Trypsin auf einem Harz coimmobilisiert. Nach der Anreicherung wird das Enzym bei erhöhten Temperaturen aktiviert, um die Proteinverdauung unter Denaturierungsbedingungen zu beschleunigen, was zu einem Arbeitsablauf führt, der nur wenige Stunden dauert, und nicht die ganze Nacht.
Spezifikation
Protein A | |
Trypsin | |
SMART Digest |
C-terminale Seite der Lysin- und Arginin-Aminosäuren | |
Peptidquantifizierung | |
Kombination von Immunoabscheidung + Proteinverdau in einem einzigen Bead |