Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Protein A-Kits
Schnelle, einfache, hochgradig reproduzierbare und empfindliche Immunabscheidungen und Proteinverdau für Ihre Biomarker-Untersuchungen in einem einzigen Well.
Marke:  Thermo Scientific™ 60111-102
1384.62 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15698683
  • 1825.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
SMART Digest IA-Kit, Protein A-nichtmagnetisch mit SOLAµ SPE- und Sammelplatte
C-terminale Seite der Lysin- und Arginin-Aminosäuren
Smart Digest Harz, nichtmagnetisch
SMART Digest
Nichtmagnetisches SMART Digest Harz, Sammelplatte, SOLAµ SPE-Platte
Protein A
Trypsin
Peptidquantifizierung
Kombination von Immunoabscheidung + Proteinverdau in einem einzigen Bead
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Protein A-Kits >