Learn More
Cole-Parmer™ Kleine Tough-Spot Etiketten
Beständig gegen Dampfautoklavieren, kochende Wasserbäder, Tiefsttemperaturen, organische Lösungsmittel und Ätzmittel ohne Ablösen oder Abfallen. Cole-Parmer™ Kleine Tough-Spot-Etiketten bestehen aus chemisch inertem Polyester, das auf allen Kunststoffen und anderen Materialien gut haftet.
50.00 CHF - 70.98 CHF
Spezifikation
Material Polyester
Durchmesser (metrisch) 0,375 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Temperaturbereich (metrisch) –80° bei Verwendung mit neuen Polypropylenröhrchen. Andernfalls –20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15127082
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
62207-04
Blau
70.98 CHF
1000 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15182323
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
62207-01
Rot Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Die vorgeschnittenen, abziehbaren Etiketten haben die passende Größe für Mikrozentrifugenröhrchen und andere Laborbehälter.
  • Beständig gegen Temperaturen bis zu -20 °C und sogar -80 °C bei Verwendung mit Röhrchen aus Polypropylen.
  • Scheuer- und wischfest.
Spezifikation
Spezifikation
Polyester
0,375 mm
Autoklavierbar
–80° bei Verwendung mit neuen Polypropylenröhrchen. Andernfalls –20°C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Kleine Tough-Spot Etiketten