Learn More
Cole-Parmer™ Kleine Tough-Spot Etiketten
Beständig gegen Dampfautoklavieren, kochende Wasserbäder, Tiefsttemperaturen, organische Lösungsmittel und Ätzmittel ohne Ablösen oder Abfallen. Cole-Parmer™ Kleine Tough-Spot-Etiketten bestehen aus chemisch inertem Polyester, das auf allen Kunststoffen und anderen Materialien gut haftet.
Marke: Cole-Parmer™ 62207-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die vorgeschnittenen, abziehbaren Etiketten haben die passende Größe für Mikrozentrifugenröhrchen und andere Laborbehälter.
- Beständig gegen Temperaturen bis zu -20 °C und sogar -80 °C bei Verwendung mit Röhrchen aus Polypropylen.
- Scheuer- und wischfest.
Spezifikation
Rot | |
0,375 mm | |
–80° bei Verwendung mit neuen Polypropylenröhrchen. Andernfalls –20°C |
Polyester | |
Autoklavierbar |