Learn More
IBA Lifesciences Kleiner Säugetier-Expressionsvektor
Entwickelt für die Protein-Expression von Säugetier-HEK293E-Zellen (MEXi 293E-Zellen). IBA GmbH™ Der kleine Expressions-Vektor für Säuger ist ein kleiner transienter Expressionsvektor, der speziell für die Verwendung in Kombination mit dem MEXi Säugetier-Expressionssystem entwickelt wurde.
255.00 CHF - 270.00 CHF
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System | Konstitutiv |
---|---|
Markergen | Ampicillin |
Promoter | CMV |
Produkttyp | Vector |
Selektionsmittel (eukaryotisch) | Geneticin™ (G-418) |
Produktcode | Marke | Vektor | Proteinmarkierung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vektor | Proteinmarkierung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15603888
![]() |
IBA Lifesciences
5-5214-001 |
pDSG-IBA45 | His-Tag (6x), Strep-tag™II, 6x His-Tag | N/A | N/A | N/A | |||||
15613888
![]() |
IBA Lifesciences
5-5219-001 |
pDSG-IBA102 | Twin-Strep™-Tag |
270.00 CHF
5 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
15623888
![]() |
IBA Lifesciences
5-5220-001 |
pDSG-IBA103 | Twin-Strep™-Tag |
270.00 CHF
5 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
15633888
![]() |
IBA Lifesciences
5-5221-001 |
pDSG-IBA104 | Twin-Strep™-Tag |
270.00 CHF
5 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
15643888
![]() |
IBA Lifesciences
5-5222-001 |
pDSG-IBA105 | Twin-Strep™-Tag |
270.00 CHF
5 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
15663878
![]() |
IBA Lifesciences
5-5200-001 |
pDSG-IBAwt1 | Nicht markiert |
270.00 CHF
5 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
15673878
![]() |
IBA Lifesciences
5-5201-001 |
pDSG-IBAwt2 | Nicht markiert |
270.00 CHF
5 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
15693878
![]() |
IBA Lifesciences
5-5211-001 |
pDSG-IBA43 | His-Tag (6x), Strep-tag™II, 6x His-Tag | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- StarGate™ Acceptor Vector
- Für die stabile und nicht replikative transiente Expression mit hohem Level in den meisten Säugetierwirten, die folgende Elemente enthalten:
- Humanes Cytomegalievirus (CMV) für die Genexpression mit hohem Level in einem breiten Spektrum an Säugetierzellen
- Episomale Replikation über den Replikationsursprung (orIP) des Epstein-Barr-Virus erfordert ein chromosomal exprimiertes nukleäres, von EBNA-1 codiertes Antigen.
- Ampicillin-Resistenz und ColE1-Replikationsursprung (pUC) zur Vermehrung in E. coli
- Optimiert für MEXi (Mammalian Expression System IBA)
Spezifikation
Konstitutiv | |
CMV | |
Geneticin™ (G-418) | |
Mammalian | |
250 ng/μl |
Ampicillin | |
Vector | |
Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung | |
Direct Cloning | |
5μ g |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences Kleiner Säugetier-Expressionsvektor