Learn More
IBA Lifesciences Kleiner Säugetier-Expressionsvektor
GREENER_CHOICE
Entwickelt für die Protein-Expression von Säugetier-HEK293E-Zellen (MEXi 293E-Zellen). IBA GmbH™ Der kleine Expressions-Vektor für Säuger ist ein kleiner transienter Expressionsvektor, der speziell für die Verwendung in Kombination mit dem MEXi Säugetier-Expressionssystem entwickelt wurde.
Marke:  IBA Lifesciences 5-5214-001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15603888
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
pDSG-IBA Vektoren für das MEXi Säugetier-Expressionssystem
  • Kleiner transienter Expressionsvektor, der speziell für die Verwendung in Kombination mit dem MEXi Säugetier-Expressionssystem entwickelt wurde.
  • Für die stabile und nicht replikative transiente Expression mit hohem Level in den meisten Säugetierwirten, die folgende Elemente enthalten:
    • Humanes Cytomegalievirus (CMV) für die Genexpression mit hohem Level in einem breiten Spektrum an Säugetierzellen
    • Episomale Replikation über den Replikationsursprung (oriP) des Epstein-Barr-Virus erfordert das chromosomal exprimierte nukleäre, von EBNA-1 codierte Antigen.
    • Ampicillin-Resistenz und ColE1-Replikationsursprung (pUC) für die Vermehrung in E. coli in einer hohen Plasmid-Kopienzahl
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pDSG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pDSG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich. 
Spezifikation
Spezifikation
Konstitutiv
CMV
Geneticin™ (G-418)
Mammalian
Direct Cloning
Forward
pDSG-IBA45
Ampicillin
Vector
Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung
His-Tag (6x), Strep-tag™II, 6x His-Tag
250 ng/μl
5μ g
Vector for recombinant expression in mammalian cells
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences Kleiner Säugetier-Expressionsvektor > Vektor: pDSG-IBA45