Learn More
Micronova™ Slim-T ™ Edelstahl-Wagensysteme
Ein einfaches Wagensystem für zwei oder drei Eimer mit elektropoliertem Edelstahlrahmen, optionalem T-Griff und 3-Zoll-Laufrollen mit 360°-Drehung für ausgezeichnete Manövrierfähigkeit. Zu den Systemen gehören farbcodierte Polypropylen-Eimer, die 22,7 l (6 gal.) fassen.
1215.00 CHF - 1380.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Wagen mit Doppeleimer |
---|---|
Material | Edelstahl (304), elektropoliert, Polyketon |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Pflegeanleitungen | Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. |
Zertifizierung/Konformität | Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11982455
|
Micronova™
C-7 |
38,1 cm |
1215.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15572740
|
Micronova™
C-7H |
96,5 bis 114,3 cm (mit Griff) | N/A | |||||||
Beschreibung
Zu den Micronova SlimT™ Edelstahl-Wagensystemen gehören elektropolierte Edelstahlrahmen, die einen effektiven Transport und die Nutzung der im Lieferumfang enthaltenen 22,7 Liter (6 gal.) fassenden Polypropylen-Eimer mit Markierungen für Liter und Gallonen ermöglichen. Die großzügige Breite der Eimer von 48,3 cm (19 in.) erlaubt die Verwendung vielfältiger Mopps, und die um 360 Grad drehbaren, 7,6 cm (3 in.) messenden Laufrollen bieten ausgezeichnete Manövrierbarkeit.
- Einfache und effektive Systeme mit zwei oder drei Eimern
- Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl für Haltbarkeit und lange Lebensdauer
- Um 360 Grad drehbare Laufrollen bieten ausgezeichnete Manövrierbarkeit
- Eimer mit großzügiger Breite von 48,3 cm (19 in.), einem Fassungsvermögen von 6 Gallonen und Markierungen für Liter und Gallonen
- Geeignet für vielfältige Moppköpfe
- Zu Zwei-Eimer-Wagen (C-7) gehören blaue und gelbe Eimer
- Zu Drei-Eimer-Wagen (C-9) gehören blaue, rote und gelbe Eimer
- Das gesamte Gerät ist autoklavierbar
Spezifikation
Wagen mit Doppeleimer | |
Autoklavierbar | |
Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility | |
Reusable | |
23 in. | |
One kit, frame with two or three buckets per case | |
9 x 19 in. | |
Unsteril | |
55,9 cm |
Edelstahl (304), elektropoliert, Polyketon | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Edelstahl | |
Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken | |
58,4 cm | |
Je 1 | |
22.9 x 48.3 cm | |
22 in. |