Learn More
Micronova™ Slim-T ™ Edelstahl-Wagensysteme
Ein einfaches Wagensystem für zwei oder drei Eimer mit elektropoliertem Edelstahlrahmen, optionalem T-Griff und 3-Zoll-Laufrollen mit 360°-Drehung für ausgezeichnete Manövrierfähigkeit. Zu den Systemen gehören farbcodierte Polypropylen-Eimer, die 22,7 l (6 gal.) fassen.
Marke:  Micronova™ C-7H
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15572740
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zu den Micronova SlimT™ Edelstahl-Wagensystemen gehören elektropolierte Edelstahlrahmen, die einen effektiven Transport und die Nutzung der im Lieferumfang enthaltenen 22,7 Liter (6 gal.) fassenden Polypropyleneimer mit Markierungen für Liter und Gallonen ermöglichen. Die großzügige Breite der Eimer von 48,3 cm (19 in.) erlaubt die Verwendung vielfältiger Mopps, und die um 360°Grad drehbaren, 7,6 cm (3 in.) messenden Laufrollen bieten eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit.
  • Einfache und effektive Systeme mit zwei oder drei Eimern
  • Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl für Haltbarkeit und lange Lebensdauer
  • Um 360° drehbare Laufrollen bieten ausgezeichnete Manövrierbarkeit
  • Eimer mit großzügiger Breite von 48,3 cm (19 in.), einem Fassungsvermögen von 6 Gallonen und Markierungen für Liter und Gallonen
  • Geeignet für vielfältige Moppköpfe
  • Die Zwei-Eimerwagen (C-7) haben blaue und gelbe Eimer
  • Die Drei-Eimerwagen (C-9) haben blaue, rote und gelbe Eimer
  • Das gesamte Gerät ist autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Wagen mit Doppeleimer
Edelstahl (304), elektropoliert, Polyketon
6 gal.
Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility
Reusable
Slimline™ und T-Mop™ Serie und eine Vielzahl anderer Moppköpfe
38 bis 45 in. (mit Griff)
Edelstahlgriff
58,4 cm
Je
22.9 x 48.3 cm
22 in.
22,7 L
Autoclavable
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. Eimer umdrehen -- nicht stapeln -- zum Autoklavieren.
Edelstahl
Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken
Electropolished Stainless Steel 304
96,5 bis 114,3 cm (mit Griff)
23 in.
One kit, frame with two or three buckets per case
9 x 19 in.
Unsteril
55,9 cm