Learn More
Horst™ Schmales Heizband mit hoher spezifischer Wärmeabgabe
Doppelt verlegte Heizleiter in einem dünnen, isolierten Band.
113.00 CHF - 488.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Biegeradius:10 mm; Dicke:4 mm |
---|---|
Spannung | 230 V |
Material | PTFE, vernickeltes Kupfer |
Länge (metrisch) Netzkabel | 1 m |
Breite (metrisch) | 4 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10659042
|
Horst™
25202 |
1,0 m | 50 W |
113.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10458641
|
Horst™
25203 |
2,0 m | 100 W |
142.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10468641
|
Horst™
25204 |
3,0 m | 150 W |
176.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10513282
|
Horst™
25207 |
10,0 m | 480 W |
488.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Schlanke Bauweise.
- Elektrisch isoliert mit PTFE.
- Metallisches Schutzgeflecht aus vernickeltem Kupfer.
Spezifikation
Biegeradius:10 mm; Dicke:4 mm | |
PTFE, vernickeltes Kupfer | |
4 mm |
230 V | |
1 m | |
250 °C Nenntemperatur |