Learn More
Horst™ Schmales Heizband mit hoher spezifischer Wärmeabgabe
Doppelt verlegte Heizleiter in einem dünnen, isolierten Band.
Marke: Horst™ 25207
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schlanke Bauweise.
- Elektrisch isoliert mit PTFE.
- Metallisches Schutzgeflecht aus vernickeltem Kupfer.
Spezifikation
Biegeradius:10 mm; Dicke:4 mm | |
230 V | |
1 m | |
4 mm |
10,0 m | |
PTFE, vernickeltes Kupfer | |
480 W | |
250 °C Nenntemperatur |