Learn More
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12933815
|
Epredia™
B81300030 |
Mini-PC-Paket | N/A | |||||||
12943815
|
Epredia™
B81300031 |
Mini-PC-Paket | N/A | |||||||
12666516
|
Epredia™
B81310001 |
LabWriter Software |
3340.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12913805
|
Epredia™
B35310006 |
Digitaler Imager |
3380.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12903825
|
Epredia™
B81320043 |
Tastatur-Schnittstelle |
1720.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12983815
|
Epredia™
B81310004 |
Keyboard | N/A | |||||||
12923815
|
Epredia™
B81300029 |
Mini-PC-Paket | N/A | |||||||
Beschreibung
Verbessern und optimieren Sie den Thermo Scientific™ SlideMate™ Objektträgerdrucker mit Zubehör für den Thermo Scientific SlideMate Objektträgerdrucker.
Erhältliches Zubehör:
- Sammeltabletts für Sammelsysteme (Karton mit 4 Stück)
- Trichter
- Heißfolienband, Karton mit 5 Stück (Rolle mit Band druckt ca. 20,000 Kassetten)