Learn More
Epredia™ Zubehör für SlideMate™ Objektträgerdrucker
Verbessern und optimieren Sie den Epredia™ SlideMate™ Objektträgerdrucker mit Zubehör für den Epredia™ SlideMate Objektträgerdrucker.
Marke:  Epredia™ B81300031
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12943815
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Verbessern und optimieren Sie den Thermo Scientific™ SlideMate™ Objektträgerdrucker mit Zubehör für den Thermo Scientific SlideMate Objektträgerdrucker.
Erhältliches Zubehör:
  • Sammeltabletts für Sammelsysteme (Karton mit 4 Stück)
  • Trichter
  • Heißfolienband, Karton mit 5 Stück (Rolle mit Band druckt ca. 20,000 Kassetten)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mini-PC-Paket
SlideMate™ Objektträgerdrucker
Desktop Stand
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Zubehör für SlideMate™ Objektträgerdrucker > Mini-PC-Paket mit Tischstandfuß