Learn More
Kartell Slide Storing System
Slide storing system designed for the classification and storage of microscope slides, made of high impact PMMA. The semi-transparent ice color gives an attractive appearance while the metal structure makes it stable, while ensuring the value of lightness, functionality, strength and durability.
773.00 CHF
Spezifikation
Typ Slide Storage Cabinet
Objektträgerkapazität 5000
Zur Verwendung mit (Geräte) Classification and storage of microscope slides
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
18087761
Unterlagen ansehen
Kartell
00945L1
4 Swivel Castors
773.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18007801
Unterlagen ansehen
Kartell
00946L1
4 Fixed Feet
773.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Each single drawer can hold up to 13 supports for slides (code 921) and transparent cover plates (code 920), to be ordered separately
  • Each slides support can contain 100 microscope slides, easily extractable
  • Each cavity is numbered
  • The transparent lids guarantee an easy check of the contents, protecting the slides from dust and other foreign bodies
  • The complete Storing System can therefore contain up to 5,200 slide
Spezifikation
Spezifikation
Slide Storage Cabinet
5000
Classification and storage of microscope slides
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell Slide Storing System