Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysegerät, 7 K MWCO, 0,1 ml
Diese Einwegbecher aus Polypropylen mit integrierten, niedrig bindenden Membranen und einem Molekulargewichtgrenzwert (MWCO) von 7.000 eignen sich für den Pufferaustausch.
366.00 CHF - 1128.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Becher, Mikrozentrifuge
Produktlinie Slide-A-Lyzer™
MWCO 7,0 kDa
Membran Zellulosemembran, Dialyse
Format MINI Dialysis Device
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10083213
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
69560
50 Geräte
366.00 CHF
50 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10549473
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
69562
250 Vorrichtungen
1128.00 CHF
250 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Becher, Mikrozentrifuge
7,0 kDa
MINI Dialysis Device
Pufferaustausch, Protein
Bei Raumtemperatur lagern
Slide-A-Lyzer™
Zellulosemembran, Dialyse
MINI Dialysevorrichtung, 0,1 ml
0.1 mL
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysegerät, 7 K MWCO, 0,1 ml