Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ 3,5 K MWCO MINI Dialysegeräte
Diese Einwegbecher aus Polypropylen mit integrierten, niedrig bindenden Membranen und einem Molekulargewichtgrenzwert (MWCO) von 3500 eignen sich für den Pufferaustausch.
169.00 CHF - 1102.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie Slide-A-Lyzer™
MWCO 3,5 kDa
Membran Zellulosemembran, Dialyse
Format Becher, Mikrozentrifuge
Aufreinigungsziel Pufferaustausch, Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Produkttyp Probenvolumen (metrisch) Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Probenvolumen (metrisch) Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
10784274
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
69550
Becher, Mikrozentrifuge 0.1 mL 50 Proben, je 10 bis 100 µl
369.00 CHF
50 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10321114
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
69552
Becher, Mikrozentrifuge 0.1 mL 250 Proben, je 10 bis 100 µl
1102.00 CHF
250 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11899410
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
69558
Becher, Mikrozentrifugenkit 0.1 mL 10 Proben, je 10 bis 100 µl
169.00 CHF
10 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11377250
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88400
Becher, konisch 0.5 mL 25 Proben, je 50 bis 500 µl
425.00 CHF
25 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11552571
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88403
Becher, konisch 2 mL 25 Proben, je 200 bis 2000 µl
465.00 CHF
25 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Slide-A-Lyzer™
Zellulosemembran, Dialyse
Pufferaustausch, Protein
3,5 kDa
Becher, Mikrozentrifuge
Bei Raumtemperatur lagern
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ 3,5 K MWCO MINI Dialysegeräte