Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysis Devices, 2K MWCO
Diese Einwegbecher aus Polypropylen mit integrierten, niedrig bindenden Membranen und einem Molekulargewichtgrenzwert (MWCO) von 2.000 eignen sich für den Pufferaustausch.
366.00 CHF - 1102.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Becher, Mikrozentrifuge
Produktlinie Slide-A-Lyzer™
MWCO 2,0 kDa
Membran Zellulosemembran, Dialyse
Format MINI Dialysis Device
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11717539
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
69580
50 Geräte
366.00 CHF
50 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11587800
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
69553
250 Vorrichtungen
1102.00 CHF
250 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Bei den Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen 2 K MWCO handelt es sich um Einwegbecher aus Polypropylen mit integrierten schwach bindenden Membranen für die Dialyse und hohe Rückgewinnung von Proteinen und Makromolekülen von > 2 kDa in Volumina von 10 bis 100 μl. Diese Vorrichtungen ermöglichen das Entfernen von Kontaminationen mit geringem Molekulargewicht, Pufferaustausch, Entsalzung, Gleichgewichtsdialyse, Mikrokonjugationsreaktionen und Aufkonzentrierung.
Merkmale der Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen, 2K MWCO:
Flexibles Format– Ermöglicht dem Anwender die Dialyse einer einzelnen Probe (eines Röhrchens) oder mehrerer Proben (25er-Array)
Ausgezeichnete Probenrückgewinnungsraten– Kunststoff mit niedriger Bindung und kleine Membranflächen minimieren den Probenverlust im Vergleich zu Filtrations- und Harzsystemen
Einstufiges Protokoll– Erfordert keine umständlichen Verfahren oder teuren Geräte
100 % dichtigkeitsgeprüft– Das innovative Design verhindert Kapillareffekte, wie sie bei selbstgebauten Anlagen auftreten können
Zeitersparnis– Führt die Entsalzung von Nukleinsäuren und Proteinen (> 95 % Rückgewinnung) in weniger als 15 Minuten durch
Die Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen wurden als praktische Möglichkeit zur Dialyse von geringvolumigen Proben von Nukleinsäuren und Proteinen ohne unnötigen Probenverlust entwickelt. Sie werden in einer HEPA-gefilterten/sauberen Umgebung hergestellt, anschließend zur Vermeidung von Kontaminationen automatisch verpackt und gebrauchsfertig ausgeliefert.
Die 0,1 ml MINI Dialysevorrichtungen können verschlossen (Deckel enthalten) und in 1,5 ml-Standardmikrozentrifugenröhrchen eingesetzt werden. Alternativ können 25 MINI Geräte zur Dialyse von mehreren Proben in einem großen Becher in eine Slide-A-Lyzer MINI Dialyse-Schwimmvorrichtung gelegt werden. Mit den 0,1 ml MINI Dialysevorrichtungen können 100 µl Glycinpuffer pH 2,8 mit 1 Liter Natriumbikarbonatpuffer pH 9,4 in weniger als 10 Minuten äquilibriert werden.
Wie bei allen Dialyseanwendungen hängt bei diesen Vorrichtungen die beobachtete Dialyserate für jede Probe von einer Vielzahl von Faktoren ab, einschließlich Membran-zu Probe-Volumen, Temperatur und Schüttelraten, Molekulargewicht, Form, Hydratationsgrad und Ladung der Moleküle, die durch die Membranen gelangen, sowie pH-Wert, Ionenstärke und Lösungsmittelcharakteristik der verwendeten Puffer.
Spezifikation
Spezifikation
Becher, Mikrozentrifuge
2,0 kDa
MINI Dialysis Device
Pufferaustausch, Protein
Bei Raumtemperatur lagern
Slide-A-Lyzer™
Zellulosemembran, Dialyse
MINI Dialysevorrichtung, 0,1 ml
0.1 mL
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysis Devices, 2K MWCO