Learn More
Bollé Safety 1 PAIR OF Slam plus CSP lenses Bollé
Beschreibung
- Empfohlen für extrem heiße oder extrem kalte Umgebungen
- Komfortable, doppelte Bügel aus schwarzem und orangem Material
- Rundumsicht
- PLATINUM-Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Mechanisches Risiko - geringe Energieeinwirkung - F; mechanisches Risiko - Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen - T |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Rahmenfarbe | Schwarz, orange |
Art des Seitenschilds | Doppelmaterial |
Seitenschildfarbe | Schwarz |
Videos
-
Bolle Safety Platinum coating
-
Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
Dokumentation
Product Information
Specification Sheets
SLAMPLUS
DateigrößeVersion: 642.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety 1 PAIR OF Slam plus CSP lenses Bollé >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur