Learn More
Bollé Safety 1 PAIR OF Silium plus CSP lenses Bollé
Artikelnummer. 15580984
Die bequemen und ultraleichten Modelle aus Polycarbonat eignen sich für Anwendungen über einen längeren Zeitraum. Der Bollé Safety SILIUM+ SILPCSP ist eine ausgezeichnete Wahl und vereint ein attraktives Erscheinungsbild mit Ergonomie und Leistungsfähigkeit. Die permanente PLATIN-Beschichtung auf beiden Oberflächen gewährleistet eine extrem hohe Kratzfestigkeit und Beschlagschutz.
  • Ultraleicht für längeres Tragen
  • Ultraleichter Rahmen
  • Verstellbare Brücke
  • Rutschfeste Brücke
  • Gerade, äußerst flexible ergonomische Bügel
  • PLATINUM-Beschichtung
  • Rundumsicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Mechanisches Risiko – geringe Energiebelastung – F; mechanisches Risiko – Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen – T; Strahlungsrisiken – UV-Schutz – EN 170 – (2-1.2, 2C-1.2); Risiken durch Sonneneinstrahlung:EN 172
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Rahmenfarbe Schwarz
Lens Material Polycarbonat
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety 1 PAIR OF Silium plus CSP lenses Bollé >