Learn More
Thermo Scientific™ Kleine Tischzentrifuge der Serie SL 8
GREENER_CHOICE
Führen Sie Anwendungen hoher Kapazität in einem kompakten Design durch, das über eine intelligente, einfache Schnittstelle verfügt und sowohl klinische Anwendungen als auch Forschungsanwendungen unterstützt.
4080.30 CHF - 9607.80 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
Sicherheitsmerkmale Auto-Lock Rotorwechselsystem, SMARTSpin Technologie zur Unwuchterkennung, zertifizierte aerosoldichte ClickSeal Deckel
Zertifizierung/Konformität IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-gelistet/CE-markiert/IVD-konform/Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien
Reglertyp Mikroprozessor
Antriebssystem Direkte, bürstenlose Induktion
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Gekühlt Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Gekühlt Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15132559
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75007221
230 V, 50/60 Hz Nein SL 8 Kleine Tischzentrifuge
4080.30 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15221026
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75007224
230 V, 50/60 Hz Ja SL 8R Kleine Tischzentrifuge
9607.80 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-gelistet/CE-markiert/IVD-konform/Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien
Direkte, bürstenlose Induktion
2 (Standard und sanft)
Auto-Lock Rotorwechselsystem, SMARTSpin Technologie zur Unwuchterkennung, zertifizierte aerosoldichte ClickSeal Deckel
Mikroprozessor
99 h 59 min, Dauerbetrieb
TX-150
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kleine Tischzentrifuge der Serie SL 8