Learn More
Thermo Scientific™ Kleine Tischzentrifuge der Serie SL 8
Führen Sie Anwendungen hoher Kapazität in einem kompakten Design durch, das über eine intelligente, einfache Schnittstelle verfügt und sowohl klinische Anwendungen als auch Forschungsanwendungen unterstützt.
Marke: Thermo Scientific™ 75007221
3571.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24333" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Für Arbeiten mit hoher Kapazität in einem kompakten Design. Die Thermo Scientific™ SL 8 Kleine Tischzentrifuge, die jetzt sowohl luftgekühlt als auch als Modell mit Kühlung erhältlich ist, verfügt über innovative Technologien mit einer intelligenten, einfachen Oberfläche und der Flexibilität, mit der Sie Ihre klinischen und wissenschaftlichen Prozesse und Protokolle erfüllen können.
Entscheidende Innovation:
- Die sichere Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Funktion mit Drucktastenverriegelung ermöglicht den Austausch des Rotors in nur drei Sekunden und sorgt durch das einfache Einsetzen und Entnehmen des Rotors für einen bequemen Zugang zur Kammer beim Reinigen.
- Die aerosoldichten Optionen mit zertifiziertem† Thermo Scientific™ ClickSeal™ Deckel sind auch einhändig und mit Handschuhen gut zu bedienen
- Maximierte Ausschwingkapazität für bis zu 8 x konische 50 ml-Röhrchen, 24 x 5/7 ml-Blutröhrchen, Mikrotiterplatten und Mikroröhrchen, alle in einer vielseitigen Zentrifuge
- Flexibel einsetzbarer Festwinkelrotor zum Zentrifugieren von konischen 50 ml-Röhrchen mit über 12.000 x g oder einer Vielzahl von Mikroröhrchen mit Geschwindigkeiten von bis zu 30.279 x g
Klinische Anwendungen:
- Gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 24 x 5/7 ml-Blutröhrchen in Ausschwingrotor-Konfiguration
- Erweiterte Programmieroptionen mit alphanumerischer Programmbenennung für vorab gespeicherte Protokolle
- Der Auto-Lock-Rotorwechsel vereinfacht die Reinigung mit einem vollen Zugriff auf die Rotorkammer.
- Erfüllt die neuesten klinischen Sicherheitsnormen
Forschungsanwendungen:
- Kapazität 8 x 50 ml im Ausschwingrotor, 4 Mikrotiterplatten oder 30 Filtrationssäulen für Forschungsanwendungen
- Auto-Lock Rotoraustausch für hohe Anwendungsflexibilität – müheloser Wechsel zwischen 50 ml-Röhrchen, Mikrotiterplatten und Mikrozentrifugenröhrchen
Diese Zentrifuge bietet zudem Folgendes:
- Niedriger Geräuschpegel, z. B. nur 52 dBA bei einer Leistung von 17.850 U/min/30.279 x g (mit einer SL 8R Zentrifuge), sorgt für ein ruhiges Labor.
- Direktzugriffbedienung mit voreingestellten Protokolloptionen, handschuh- und reinigungsmittelfreundliche Schnittstelle
- Gut sichtbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für ein problemloses Ablesen der Parameter auch aus einiger Entfernung
- Mehrsprachige Anzeige der Programmierschritte, Laufparameter, Alarmmeldungen und Wartungsinformationen auf Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch und Spanisch erfüllt die neuesten klinischen Standards und Sicherheitsanforderungen, z. B. UL, CE und IVD.
† Biodabdichtungszertifikat von Public Health England, Porton Down, Großbritannien
Spezifikation
4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III) | |
3.260 x g (Rotor TX-150), 24.328 x g (Rotor MicroClick 24 x 2) | |
12,2 in. | |
18,9 in. | |
<58 dB(A) (mit TX-150 Rotor); <61 dB(A) (mit Rotor MicroClick 24 x 2) | |
14,6 in. | |
310 w | |
SL 8 Kleine Tischzentrifuge | |
Mikroprozessor | |
Direkte, bürstenlose Induktion | |
99 h 59 min, Dauerbetrieb | |
2 (Standard und sanft) | |
67 cm | |
230 V |
4.500 U/min (TX-150 Rotor), 16.000 U/min (mit Rotor MicroClick 24 x 2) | |
Nein | |
31 cm | |
48 cm | |
Auto-Lock Rotorwechselsystem, SMARTSpin Technologie zur Unwuchterkennung, zertifizierte aerosoldichte ClickSeal Deckel | |
37 cm | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-gelistet/CE-markiert/IVD-konform/Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien | |
230 V, 50/60 Hz | |
12,2 x 14,6 x 18,9 in. (31 x 37 x 48 cm) | |
4 Programme mit Direktwahltaste, mit Benennungsoption und Kennwortschutz verfügbar | |
26,8 in. | |
50/60 Hz | |
TX-150 | |
SL 8 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
722132430310 | Konformitätsbescheinigung | 09/03/2024 | 75007221 |
722132410507 | Konformitätsbescheinigung | 25/01/2024 | 75007221 |
7221323C2310 | Konformitätsbescheinigung | 30/12/2023 | 75007221 |
7221323C2402 | Konformitätsbescheinigung | 30/12/2023 | 75007221 |
7221323C2314 | Konformitätsbescheinigung | 30/12/2023 | 75007221 |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Machen Sie uns ein Angebot für Zentrifugen
Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!Aktionscode: 21629Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31