Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ sDIBO Alkyne Kits for Antibody Labeling
Mit SiteClick™ Chemie können Sie Alexa Fluor™ pHrodo™ und Biotin sDIBO Alkin-Tags ganz einfach an azidmodifizierte Antikörper binden.
243.00 CHF - 1108.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
---|---|
Chemische Reaktivität | Azid |
Markierungsmethode | Click-Chemie |
Versandbedingung | Nasseis |
Markierungsziel | Azido modifizierte Antikörper |
Produktcode | Marke | Marker oder Farbstoff | Kennzeichnungsmaßstab | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Marker oder Farbstoff | Kennzeichnungsmaßstab | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15980573
|
Invitrogen™
C20027 |
Alexa Fluor™ 488 | 100–250 µg |
356.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15998810
|
Invitrogen™
C20029 |
Alexa Fluor 647 | 100–250 µg |
353.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15910583
|
Invitrogen™
C20031 |
Primäres Amin | 100–250 µg |
243.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15956065
|
Invitrogen™
C20034 |
pHrodo™ iFL Red | 100–250 µg |
332.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17133783
|
Invitrogen™
S10902 |
Biotin | 1 mg |
342.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17143783
|
Invitrogen™
S10903 |
pHrodo™ iFL Red | 1 mg |
584.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16804076
|
Invitrogen™
S10904 |
Alexa Fluor™ 488 | 1 mg |
470.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17153783
|
Invitrogen™
S10906 |
Alexa Fluor 647 | 1 mg |
482.00 CHF
1 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17163783
|
Invitrogen™
S10907 |
Biotin | 5 mg |
720.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17173783
|
Invitrogen™
S10908 |
pHrodo™ iFL Red | 5 mg |
1108.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17183783
|
Invitrogen™
S10909 |
Alexa Fluor™ 488 | 5 mg |
1032.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17193783
|
Invitrogen™
S10911 |
Alexa Fluor 647 | 5 mg |
1066.00 CHF
1 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17172534
|
Invitrogen™
S10914 |
pHrodo™ Dunkelrot | 100 bis 250 µg |
376.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17182534
|
Invitrogen™
S10915 |
pHrodo™ Dunkelrot | 1 mg |
600.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15990573
|
Invitrogen™
C20028 |
Alexa Fluor™ 555 | 100 bis 250 µg |
373.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15900583
|
Invitrogen™
C20030 |
Biotin | 100 bis 250 µg |
290.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Description
Erstellen Sie mit SiteClick sDIBO Alkinen für die Antikörpermarkierung stellenspezifische Antikörperkonjugate. SiteClick sDIBO Antikörpermarkierungskits sind für die Verwendung in Verbindung mit den SiteClick Azid-Modifikationskits (S20026, S10900 oder S10901 separat erhältlich) optimiert und enthalten ausreichend Reagenzien für die Konjugationsreaktion einer SiteClick sDIBO Alkine-Markierung mit 100 μg, 1 mg oder 5 mg azidmodifizierten IgG-Antikörpern. Die SiteClick sDIBO Alkine für die Antikörpermarkierung nutzen eine kupferfreie Click-Chemie zum kovalenten Verknüpfen von mit Alexa Fluor Farbstoff, pHrodo Farbstoff oder Biotin markiertem Dibenzocyclooctin (sDIBO) mit einem azidmodifizierten Antikörper. Nach dem Anbringen der Markierung an den Antikörper befindet sie sich weit entfernt von der Antigenbindungsdomäne.
Erstellen Sie mit den SiteClick sDIBO Alkin-Markierungen Ihre eigenen kovalent markierten Antikörperkonjugate, die für die Verwendung mit azidmodifizierten Antikörpern vorgesehen sind. SiteClick sDIBO Alkin-Antikörpermarkierungskits enthalten das sDIBO Alkin und den Antikörperkonzentrator, der eine kovalente Bindung von Alexa Fluor und pHrodo Farbstoffen, Biotin oder Molekülen Ihrer Wahl ermöglicht. Bei Verwendung mit dem SiteClick Antikörper-Azid-Modifikationskit (gesondert unter Art.-Nr. S20026, S10900, S10901 erhältlich), erfolgt die Markierung an den schweren N-verknüpften Glykanketten, weit entfernt von der Antigenbindungsdomäne. Dies ermöglicht eine hervorragende Reproduzierbarkeit zwischen separaten Markierungsreaktionen und mehreren Antikörperspezies und -subtypen. SiteClick sDIBO Alkin-Kits für die Antikörpermarkierung sind für Konjugationsreaktionen optimiert und binden kovalent 100 µg, 1 mg oder 5 mg azidmodifizierte IgG-Antikörper.Das SiteClick Antikörper-Azid-Modifikationskit (Art.-Nr. S20026, S10900, S10901) wird für die Anbindung eines Azid-Anteils an die schweren Ketten eines unmarkierten IgG-Antikörpers empfohlen. Andere speziell entwickelte Antikörper, die Azid-Anteile enthalten, eignen sich ebenfalls.
In Verbindung mit dem SiteClick Antikörper-Azid-Modifikationskit bieten Ihnen SiteClick sDIBO Alkin-Kits zur Antikörpermarkierung die Möglichkeit, verschiedene Fluoreszenzmarkierungen für Ihren Antikörper zu testen, andere Moleküle über Streptavidin oder Ihr eigenes Molekül über aminreaktive Einheiten anzubinden, je nach Ihrem Assay. Diese sDIBO Alkine sind verbesserte Versionen der ursprünglichen DIBO Cyclooctine, die Konjugate mit weniger überhängenden („sticky“) Enden ergeben und bei biologischen Proben einen schwächeren Signalhintergrund liefern.
Spécification
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Click-Chemie | |
Azido modifizierte Antikörper |
Azid | |
Nasseis |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.