Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ sDIBO Alkyne Kits for Antibody Labeling
Mit SiteClick™ Chemie können Sie Alexa Fluor™ pHrodo™ und Biotin sDIBO Alkin-Tags ganz einfach an azidmodifizierte Antikörper binden.
Marke: Invitrogen™ S10909
825.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erstellen Sie mit SiteClick sDIBO Alkinen für die Antikörpermarkierung stellenspezifische Antikörperkonjugate. SiteClick sDIBO Antikörpermarkierungskits sind für die Verwendung in Verbindung mit den SiteClick Azid-Modifikationskits (S20026, S10900 oder S10901 separat erhältlich) optimiert und enthalten ausreichend Reagenzien für die Konjugationsreaktion einer SiteClick sDIBO Alkine-Markierung mit 100 μg, 1 mg oder 5 mg azidmodifizierten IgG-Antikörpern. Die SiteClick sDIBO Alkine für die Antikörpermarkierung nutzen eine kupferfreie Click-Chemie zum kovalenten Verknüpfen von mit Alexa Fluor Farbstoff, pHrodo Farbstoff oder Biotin markiertem Dibenzocyclooctin (sDIBO) mit einem azidmodifizierten Antikörper. Nach dem Anbringen der Markierung an den Antikörper befindet sie sich weit entfernt von der Antigenbindungsdomäne.
Erstellen Sie Ihre eigenen kovalent markierten Antikörperkonjugate mit den SiteClick sDIBO Alkyne Labels, die für die Verwendung mit azidomodifizierten Antikörpern vorgesehen sind. SiteClick sDIBO Alkyne Antibody Labeling Kits beinhalten das sDIBO Alkyne und den Antikörper-Konzentrator und ermöglichen die kupferfreie kovalente Bindung von Alexa Fluor und pHrodo Farbstoffen, Biotin oder Molekülen Ihrer Wahl. Bei Verwendung mit dem SiteClick Antibody Azido Modification Kit (separat erhältlich als Kat. Nr. S20026, S10900, S10901), erfolgt die Markierung an den N-gebundenen Glykanen der schweren Kette, weit entfernt von der Antigenbindungsdomäne, was eine ausgezeichnete Reproduzierbarkeit zwischen verschiedenen Markierungsreaktionen und mehreren Antikörperspezies und -subtypen ermöglicht. Die SiteClick sDIBO Alkin-Kits für die Antikörper-Markierung sind für Konjugationsreaktionen optimiert, die 100 μg, 1 mg oder 5 mg azid-modifizierte IgG-Antikörper kovalent verknüpfen.Das SiteClick Antibody Azido Modification Kit (Kat. Nr. S20026, S10900, S10901) wird für die Bindung einer Azidkomponente an die schweren Ketten eines unmarkierten IgG-Antikörpers empfohlen. Andere künstlich hergestellte Antikörper, die Azidogruppen enthalten, sind ebenfalls geeignet.
In Verbindung mit dem SiteClick Antibody Azido Modification Kit geben Ihnen die SiteClick sDIBO Alkin-Kits für die Antikörper-Markierung die Möglichkeit, verschiedene fluoreszierende Markierungen für Ihren Antikörper auszuprobieren, andere Moleküle über Streptavidin anzuhängen oder Ihr eigenes Molekül über aminreaktive Reste anzuhängen, je nach Ihrem Assay. Unsere sDIBO-Alkine sind verbesserte Versionen der DIBO-Cyclooctine, die Konjugate ergeben, die weniger 'klebrig' sind und einen geringeren Signalhintergrund in biologischen Proben aufweisen.
Spezifikation
for 5 mg of Ab | |
GFP | |
Azid | |
Click-Chemie | |
Nasseis | |
Alexa Fluor™ 488 | |
Alexa Fluor™, SiteClick™ | |
490/525 |
Enthält 1 Fläschchen SiteClick Alexa Fluor 488 sDIBO alkyne für die Antikörpermarkierung in 250 µl DMSO und 1 Antikörperkonzentrator | |
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Blau | |
5 mg | |
SDIBO Alkyne | |
Grün | |
Azido modifizierte Antikörper |