Learn More
Thermo Scientific™ Sipper-Systeme für GENESYS 40–180 und BioMate 160 Spektralphotometer
Minimieren Sie die Probenhandhabung und reduzieren Sie den Einsatz von Verbrauchsmaterialien
604.00 CHF - 3610.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15816105
|
Thermo Scientific™
840-307000 |
GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 Spektralphotometer | Sipper System + EU Power Cable |
3610.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15836105
|
Thermo Scientific™
840-307200 |
GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 Spektralphotometer | Sipper Sample Compartment |
604.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Minimieren Sie die Probenhandhabung und reduzieren Sie den Einsatz von Verbrauchsmaterialien mit Sipper-Probenhaltern. Integrierte komplette Sipper-Systemmerkmale:
- Steuerung über Bordsoftware des Geräts
- Stromversorgung über externes AC/DC-Netzteil
- Sippen nach Zeit oder Kalibrierung zum sippen nach Volumen
- Vorprogrammierte und benutzerdefinierte Sip-Sequenzen
- Drei Pumpgeschwindigkeiten
- Unterstützt Silikonschläuche mit 1.6 mm Wandstärke
- C-Flex- und Viton-Schlauchmaterialien sind in einer begrenzten Auswahl an Größen erhältlich
Sipper-Systeme sind für ausgewählte GENESYS™ und Biomatspektrophotometer™ erhältlich. Informationen zu bestimmten Produktkompatibilitäten finden Sie in der Bestelltabelle.
Inhalt:- Sipper-Pumpe mit Pumpenkopf
- Probenraumeinsatz mit Küvettenhalter und Aspirationsröhrchenführung mit Schwanenhals
- Quarz-Durchflusszelle mit Verbindungsschlauch
- Kabel für den Anschluss an das Gerät
- 30 cm L/S16 Silikonschläuche
- Mehrfachspannungsnetzteil und spezifiziertes Netzkabel