Learn More
Thermo Scientific™ Sipper-Systeme für GENESYS 40–180 und BioMate 160 Spektralphotometer
Minimieren Sie die Probenhandhabung und reduzieren Sie den Einsatz von Verbrauchsmaterialien
Marke: Thermo Scientific™ 840-307200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Minimieren Sie die Probenhandhabung und reduzieren Sie den Einsatz von Verbrauchsmaterialien mit Sipper-Probenhaltern. Integrierte komplette Sipper-Systemmerkmale:
- Steuerung über Bordsoftware des Geräts
- Stromversorgung über externes AC/DC-Netzteil
- Sippen nach Zeit oder Kalibrierung zum sippen nach Volumen
- Vorprogrammierte und benutzerdefinierte Sip-Sequenzen
- Drei Pumpgeschwindigkeiten
- Unterstützt Silikonschläuche mit 1.6 mm Wandstärke
- C-Flex- und Viton-Schlauchmaterialien sind in einer begrenzten Auswahl an Größen erhältlich
Sipper-Systeme sind für ausgewählte GENESYS™ und Biomatspektrophotometer™ erhältlich. Informationen zu bestimmten Produktkompatibilitäten finden Sie in der Bestelltabelle.
Inhalt:- Sipper-Pumpe mit Pumpenkopf
- Probenraumeinsatz mit Küvettenhalter und Aspirationsröhrchenführung mit Schwanenhals
- Quarz-Durchflusszelle mit Verbindungsschlauch
- Kabel für den Anschluss an das Gerät
- 30 cm L/S16 Silikonschläuche
- Mehrfachspannungsnetzteil und spezifiziertes Netzkabel
Spezifikation
Sipper-Probenraum | |
GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 Spektralphotometer |