Learn More
Axygen™ Axygen™ Einzel-Well-Reagenzien-Reservoirs mit hohem Profil
Die Konstruktion aus hochreinem Polypropylen gewährleistet eine hervorragende chemische Beständigkeit.
Marke: Axygen™ RES-SW96-HP
Beschreibung
Durchscheinende Polypropylen-Reservoirs wurden mit einer SBS Standardstellfläche für Kompatibilität mit automatisierten Systemen entwickelt.
Diamantförmige Well-Serie: 96- oder 384-Sammelbecher an der Unterseite helfen, das Totvolumen zu minimieren
Spezifikation
ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei | |
240 ml | |
Unsteril | |
25/Karton | |
25/Karton | |
Ja |
Klar | |
Polypropylen | |
Reagenzienreservoir | |
25/Packung | |
96 Bodentröge |