Learn More
Mettler Toledo™ FiveEasy™ FP30 Leitfähigkeitsmessgeräte
Das kompakte Tisch-Messgerät sorgt ganz einfach auf Knopfdruck für qualitativ hochwertige Leitfähigkeitsmessungen
Marke: Mettler Toledo™ 30266942
1300.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Installations-Schnellanleitung, 1413 μS/cm und 12.88 mS/cm Standardbeutel
Beschreibung
- Kompakte, platzsparende Ausführung mit ABS-Gehäuse
- Sensorhalter nach der Nutzung abnehmen und an der Seite des Messgerätes aufbewahren
- Großes, gut strukturiertes 4.3-Zoll-LCD-Display (segmentiert) für eine übersichtliche Anzeige
- Intuitive Anordnung der Schaltflächen und schlichtes Menü für einfache Bedienung
- Ein-Punkt-Kalibrierung mit drei vordefinierten Standards
- Mini-DIN-Sensoreingang
- Mit automatischer und manueller Endpunkt-Aufzeichnung, akustischem Endpunkt-Signal, optischem Endpunkt-Signal
- Ideal für ein breites Feld von Laboranwendungen geeignet
- Leitfähigkeitsbereich: 0.01 μS/cm bis 200 mS/cm
- Leitfähigkeitsauflösung: Automatischer Bereich
- Leitfähigkeitsgenauigkeit: ±0.5 % des Messwerts
- TDS-Bereich: 0.01 mg/l bis 200 g/l
- TDS-Auflösung: Automatischer Bereich
- TDS-Genauigkeit: ±0.5 % des Messwerts
- Temperaturbereich: 0 °C bis 100 °C (32 °F bis 212 °F)
- Temperaturauflösung: 0.1 °C
- Temperaturgenauigkeit: 0.5 °C
- Temperaturausgleich: Linear: 0.00 %/°C bis 10.00 %/°C, Referenztemperatur: 20 ° und 25 °C
- Speichergröße: aktuelle Kalibrierung
- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 12 V dc
- Abmessungen: 22.7 x 14.7 x 7cm (9 x 5.7 x 2.7 Zoll)
- Gewicht: 0.63 kg (1.4 lb.)
- nur Messgerät F30: Für Anwendungen geeignet, die einen bestimmten, nicht im Kit enthaltenen Sensor erfordern
- F30 Standardkit: Geeignet für wässrige Proben mit mittlerer bis hoher Leitfähigkeit
Spezifikation
FiveEasy F30-Basic | |
± 0,5 % des Messwerts | |
Conductivity | |
0,01 μS/cm bis 200 mS/cm | |
Linear: 0,00 %/°C bis 10,00 %/°C, Referenztemperatur: 20° und 25 °C | |
0 mg/L to 300 mg/L | |
32 °F bis 212 °F | |
0,5 °C | |
Aktuelle Kalibrierung | |
Mini-DIN | |
0.63 kg | |
F30 | |
100 bis 240 V |
Installations-Schnellanleitung, 1413 μS/cm und 12.88 mS/cm Standardbeutel | |
Anwendungen, die einen spezifischen Sensor erfordern, der nicht in einem Kit enthalten ist | |
Ein-Punkt-Kalibrierung mit drei vordefinierten Standardwerten | |
Automatischer Bereich | |
0 to 42 psu | |
-5°C to +105°C | |
0,1 °C | |
LCD | |
200 | |
22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in.) | |
1.4 lbs. | |
Nur F30-Messgerät | |
50/60 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ FiveEasy™ FP30 Leitfähigkeitsmessgeräte > Nur FP30 Leitfähigkeitsmessgerät
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur