Learn More
Spectrum Labs™ Einweg-Druckwandler
Spectrum Labs™ Einweg-Druckwandler sollen Zulauf-, Permeat- und Retantatdruck während einer Tangentialflussfiltration genau messen.
170.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit | ±2 % von 0 bis 6 psi, ±3 % von 6 bis 30 psi |
---|---|
Material | Polysulfon |
Druckbereich | -10 bis +75 psi |
Beschreibung
- Zur einmaligen Verwendung
- Aus Polysulfon hergestellt
- Nicht steril
Spezifikation
±2 % von 0 bis 6 psi, ±3 % von 6 bis 30 psi | |
Polysulfon | |
-10 bis +75 psi |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum Labs™ Einweg-Druckwandler