missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spectrum Labs™ Einweg-Druckwandler
Spectrum Labs™ Einweg-Druckwandler sollen Zulauf-, Permeat- und Retantatdruck während einer Tangentialflussfiltration genau messen.
Marke: Spectrum Labs™ ACPM-799-01N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur einmaligen Verwendung
- Aus Polysulfon hergestellt
- Nicht steril
Spezifikation
±2 % von 0 bis 6 psi, ±3 % von 6 bis 30 psi | |
MLL x FLL | |
Polysulfon |
Calibrated | |
Polysulfone, Non-Sterile, Cord Length: 42 in., Calibrated, Range: −10 to 75 psi | |
-10 bis +75 psi |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Spectrum Labs™ Einweg-Druckwandler > MLL x FLL, Calibrated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur