Learn More
Tenak™ Single Tray Rack for Upright Freezers, Standard
Trays designed for applications where the samples are either not stored in boxes or has odd sizes.
92.60 CHF - 117.00 CHF
Spezifikation
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Breite (metrisch) 139 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12416980
Unterlagen ansehen
Tenak™
TE29100
420 x 139 x 170 mm
92.60 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12436980
Unterlagen ansehen
Tenak™
TE29108
420 x 139 x 280 mm
103.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12446980
Unterlagen ansehen
Tenak™
TE29120
560 x 139 x 170 mm
97.10 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12486980
Unterlagen ansehen
Tenak™
TE29136
560 x 139 x 385 mm
117.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Single trays are a drawer including a lid with a handle on the front and it will fit into any freezer
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Constructed of stainless steel
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Tiefkühlschränke
139 mm