Learn More
Tenak™ Single Tray Rack for Upright Freezers, Standard
Trays designed for applications where the samples are either not stored in boxes or has odd sizes.
Marke:  Tenak™ TE29120
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12446980
  • 97.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ein Einzeltablett ist ein Ausziehelement mit einem Deckel mit Griff an der Front, das in jedes Tiefkühlgerät passt
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Tiefkühlschränke
560 x 139 x 170 mm
139 mm
Name des Produkts
Tenak™ Single Tray Rack for Upright Freezers, Standard > Abmessungen (L x B x H): 560 x 139 x 170 mm