Learn More
Tenak™ Single Tray Rack for Upright Freezers, Standard
Trays designed for applications where the samples are either not stored in boxes or has odd sizes.
Marke: Tenak™ TE29108
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein Einzeltablett ist ein Ausziehelement mit einem Deckel mit Griff an der Front, das in jedes Tiefkühlgerät passt
- Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Edelstahl | |
Tiefkühlschränke | |
420 x 139 x 280 mm | |
139 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tenak™ Single Tray Rack for Upright Freezers, Standard > Abmessungen (L x B x H): 420 x 139 x 280 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur