Learn More
Socorex™ Einkanal-Makrolitervolumen
Größere Vielseitigkeit für die Acura™ Steuereinheit für elektronische Makropipetten, Kostenersparnis durch Aufrüstung mit einem der 27 verfügbaren volumetrischen Module. Socorex™ Acura™ Volumenmodul für Einkanalige Makropipetten ist eine hervorragende und einfach anbring-/abnehmbare Lösung für Ihren Bedarf.
104.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit | Acura™ Electro™ 926 Mikropipette |
---|---|
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Acura™ |
Typ | Elektronische Pipette Volumetrisches Modul |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Acura™ Elektro 926 Mikropipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10265282
|
Socorex™
800.5000 |
0,25 bis 5 ml |
104.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10632203
|
Socorex™
800.10000 |
0,5 bis 10 ml |
104.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Eine der 27 verfügbaren volumetrischen Baugruppen.
- Steigern die Vielseitigkeit und sparen Kosten.
- Lässt sich ohne Hilfsmittel demontieren und wieder montieren.
- Die Kalibrierungsmerkmale von zusätzlichen Modulen - wie sie von der Qualitätskontrolle im Werk oder vom Pipettenbesitzer festgelegt wurden - bleiben im Gerätespeicher erhalten.
Spezifikation
Acura™ Electro™ 926 Mikropipette | |
Acura™ | |
Acura™ Elektro 926 Mikropipette |
1 | |
Elektronische Pipette Volumetrisches Modul | |
1 Stück |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Einkanal-Makrolitervolumen