Learn More
Socorex™ Einkanal-Makrolitervolumen
Größere Vielseitigkeit für die Acura™ Steuereinheit für elektronische Makropipetten, Kostenersparnis durch Aufrüstung mit einem der 27 verfügbaren volumetrischen Module. Socorex™ Acura™ Volumenmodul für Einkanalige Makropipetten ist eine hervorragende und einfach anbring-/abnehmbare Lösung für Ihren Bedarf.
Marke:  Socorex™ 800.10000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10632203
  • 104.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Beschreibung
  • Eine der 27 verfügbaren volumetrischen Baugruppen.
    • Steigern die Vielseitigkeit und sparen Kosten.
  • Lässt sich ohne Hilfsmittel demontieren und wieder montieren.
  • Die Kalibrierungsmerkmale von zusätzlichen Modulen - wie sie von der Qualitätskontrolle im Werk oder vom Pipettenbesitzer festgelegt wurden - bleiben im Gerätespeicher erhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Acura™ Electro™ 926 Mikropipette
Acura™
0,5 bis 10 ml
1 Stück
1
Elektronische Pipette Volumetrisches Modul
Acura™ Elektro 926 Mikropipette
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Einkanal-Makrolitervolumen > Volumen: 0.5 bis 10 ml